4-Bromobenzonitrile ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
B1426-25G
B1426-250G
TCIAB1426-25GEA
41
EUR
TCIAB1426-25G
TCIAB1426-250G
4-Bromobenzonitrile ≥97.0% (por GC)
4-Bromobenzonitrile
Fórmula:
C₇H₄BrN Ponto de ebulição: 236°C Ponto de Fusão: ∼90 °C Densidade: 1,562 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 130 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001811 Número CAS: 623-00-7 EINECS: 210-764-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 111.0 to 114.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...