Print…
3-Bromobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1227-100G B1227-25G B1227-5G
TCIAB1227-100GEA 191 EUR
TCIAB1227-100G TCIAB1227-25G TCIAB1227-5G
3-Bromobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
3-Bromobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄BrN
Ponto de ebulição: 225°C
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Densidade: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001796
Número CAS: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3823b7e8095d877290542c285d5c103752052fca&vid=7799278794193bc00d8d8aa54c4826b6815fa6b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C