Print…
6-Bromoveratraldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
B2011-25G B2011-5G
TCIAB2011-25GEA 84 EUR
TCIAB2011-25G TCIAB2011-5G
6-Bromoveratraldehyde ≥98.0% (por GC)
6-Bromoveratraldehyde
Fórmula: C₉H₉BrO₃
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 151 °C
Número MDL : MFCD00003301
Número CAS: 5392-10-9
EINECS: 226-390-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e7d466b8299b1f914b9ed49fe7e95183891d4f0&vid=b52d7b0e9092768190f0d027d618749253ac0a55&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity