Print…
3-Bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldeído ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
B1172-25G B1172-5G
TCIAB1172-25GEA 78 EUR
TCIAB1172-25G TCIAB1172-5G
3-Bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldeído ≥95.0% (por análise titulométrica)
3-Bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldeído
Fórmula: C₈H₇BrO₃
Peso Molecular: 231.05 g/mol
Ponto de ebulição: 314
Número MDL : MFCD00006940
Número CAS: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d50e2bee1f5370f8ff28e3d94b9b097950dbfe5&vid=6d50e2bee1f5370f8ff28e3d94b9b097950dbfe5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 161.0 to 167.0 deg-C