5-Bromosalicylaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B0893-25G
B0893-500G
TCIAB0893-25GEA
62
EUR
TCIAB0893-25G
TCIAB0893-500G
5-Bromosalicylaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Melting point | 103.0 to 107.0 deg-C |