Print…
Bromobenzeno ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Phenylbromide, Phenyl bromide
B0439-25G B0439-500G
TCIAB0439-25GEA 24 EUR
TCIAB0439-25G TCIAB0439-500G
Bromobenzeno ≥99.0% (por GC)
Bromobenzeno
Fórmula: C₆H₅Br
Peso Molecular: 157.01 g/mol
Ponto de ebulição: 156°C
Ponto de Fusão: -31
Ponto de Inflamação: 51°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000055
Número CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3 III
Merck Index: 14,01406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=028e2d768a3b85de2dc29c775d310fc0031b4af0&vid=b8313fcf20c3130423426b8f28a483b825bd4035&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %