Print…
1,3-Dibromobenzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0169-25G D0169-500G D0169-100G
TCIAD0169-25GEA 37 EUR
TCIAD0169-25G TCIAD0169-500G TCIAD0169-100G
1,3-Dibromobenzene ≥97.0% (por GC)
1,3-Dibromobenzene
Fórmula: C₆H₄Br₂
Peso Molecular: 235.91 g/mol
Ponto de ebulição: 218
Ponto de Fusão: -7
Ponto de Inflamação: 94°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000078
Número CAS: 108-36-1
EINECS: 203-574-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cedf774ec1fa5c877b6939b2ffe0447b0a9f2f74&vid=3946573d879897b33d8463c885bcdbf07b773358&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %