Print…
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1324-1G H1324-5G
TCIAH1324-1GEA 65 EUR
TCIAH1324-1G TCIAH1324-5G
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅NO₅
Número MDL : MFCD00017003
Número CAS: 602-00-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f6f134049b0cce1a014ba1c520bdac35ac6c760&vid=4f6f134049b0cce1a014ba1c520bdac35ac6c760&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C