Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Iodo-2-(methoxycarbonyl)anisole, Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate, 4-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, Methyl 4-iodo-o-anisate, Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
B25529.06
B25529.14
B25529.06EA
73.6
EUR
B25529.06
B25529.14
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 148490-97-5
Molecular Formula: C9H9IO3
Formula Weight: 292.07
Melting Point: 44-46°
MDL No.: MFCD06797865
Fórmula:
C₉H₉IO₃ Ponto de Fusão: 44…46 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052925 Número CAS: 35387-93-0 |