Print…
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1998-25G M1998-5G
TCIAM1998-25GEA 74 EUR
TCIAM1998-25G TCIAM1998-5G
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Número MDL : MFCD00017202
Número CAS: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4476d1fd1adf08cd2fd644a52475a4877ed33004&vid=4476d1fd1adf08cd2fd644a52475a4877ed33004&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C