3-Bromophenyl methyl sulphone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Bromo-3-(methylsulphonyl)benzene
B3893-25G
B3893-5G
TCIAB3893-25GEA
143
EUR
TCIAB3893-25G
TCIAB3893-5G
3-Bromophenyl methyl sulphone ≥98.0% (por GC)
3-Bromophenyl methyl sulphone
Fórmula:
C₇H₇BrO₂S |
Número MDL :
MFCD03095326 Número CAS: 34896-80-5 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 107.0 deg-C |