Print…
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,4-Bis(trimethylsilyl)buta-1,3-diyne, 1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne
B1298-1G B1298-5G
TCIAB1298-1GEA 63 EUR
TCIAB1298-1G TCIAB1298-5G
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne ≥99.0% (por GC)
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Fórmula: C₁₀H₁₈Si₂
Peso Molecular: 194.42 g/mol
Número MDL : MFCD00009839
Número CAS: 4526-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ee56c1771215c50f194b2e780159df73c55871&vid=a3ee56c1771215c50f194b2e780159df73c55871&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C