Print…
Metacrilato de 2-hidroxietilo ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: HEMA, GMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0085-25G M0085-500G
TCIAM0085-25GEA 16 EUR
TCIAM0085-25G TCIAM0085-500G
Metacrilato de 2-hidroxietilo ≥95.0% (por GC) estabilizada
Metacrilato de 2-hidroxietilo
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 85°C
Ponto de Inflamação: 107°C
Número MDL : MFCD00002863
Número CAS: 868-77-9
EINECS: 212-782-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6ef0d6f114e8ee83a791040317f6a5024fc17db&vid=f6ef0d6f114e8ee83a791040317f6a5024fc17db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %