Print…
Ethyl (trimethylsilyl)acetate ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-(trimethylsilyl)acetate, (Trimethylsilyl)acetic acid ethyl ester
T1584-25G T1584-5G
TCIAT1584-25GEA 115 EUR
TCIAT1584-25G TCIAT1584-5G
Ethyl (trimethylsilyl)acetate ≥93.0% (por GC)
Ethyl (trimethylsilyl)acetate
Fórmula: C₇H₁₆O₂Si
Peso Molecular: 160.29 g/mol
Ponto de ebulição: 159°C
Ponto de Inflamação: 35°C
Número MDL : MFCD00009172
Número CAS: 4071-88-9
EINECS: 223-783-2
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1de3fd99a8bbe27d08181529e2164c0347b7f196&vid=1de3fd99a8bbe27d08181529e2164c0347b7f196&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %