Print…
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0677-1G D0677-5G
TCIAD0677-1GEA 138 EUR
TCIAD0677-1G TCIAD0677-5G
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene ≥98.0% (por GC)
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
Fórmula: C₂₀H₁₆
Ponto de ebulição: 440 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003600
Número CAS: 57-97-6
EINECS: 200-359-5
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03235
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33fa8b3486ef6cb93138d61afd9a3eb28c881506&vid=4bd58e35af65e09c4cae4071acfe2f4a2503cae1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency