Print…
Ethyl-4-nitrocinnamate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 4-nitrocinnamate
N0598-25G N0598-5G
TCIAN0598-25GEA 119 EUR
TCIAN0598-25G TCIAN0598-5G
Ethyl-4-nitrocinnamate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4-nitrocinnamate
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₄
Número MDL : MFCD00007380
Número CAS: 953-26-4
EINECS: 213-463-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38e1526c7c72fc03e6cc5b28c94cb040219cc504&vid=38e1526c7c72fc03e6cc5b28c94cb040219cc504&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C