Print…
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B0922-25G B0922-500G
TCIAB0922-25GEA 16 EUR
TCIAB0922-25G TCIAB0922-500G
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol ≥98.0% (por GC)
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol
Fórmula: C₉H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 39 °C
Densidade: 0,931 g/cm³ (50 °C)
Número MDL : MFCD00004697
Número CAS: 115-84-4
EINECS: 204-111-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a8bdeb11b5c133a4a484c57ad089011282d0aa6&vid=8a8bdeb11b5c133a4a484c57ad089011282d0aa6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency