Print…
9-(Chloromethyl)anthracene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1046-1G C1046-25G C1046-5G
TCIAC1046-1GEA 31 EUR
TCIAC1046-1G TCIAC1046-25G TCIAC1046-5G
9-(Chloromethyl)anthracene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
9-(Chloromethyl)anthracene
Fórmula: C₁₅H₁₁Cl
Peso Molecular: 226.71 g/mol
Ponto de ebulição: 371
Ponto de Fusão: 142
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001263
Número CAS: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405a3b530d39580e076a0e315b6cda283cfc3999&vid=eb26c843d4b935ae97b5e5ac3d64d8022a77adb3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 141.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity