Print…
Antraceno ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0495-25G A0495-500G A0495-100G
TCIAA0495-25GEA 32 EUR
TCIAA0495-25G TCIAA0495-500G TCIAA0495-100G
Antraceno ≥97.0% (por GC)
Antraceno
Fórmula: C₁₄H₁₀
Ponto de ebulição: 342°C
Ponto de Fusão: 111…112 °C
Densidade: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001240
Número CAS: 120-12-7
EINECS: 204-371-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00682
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=656ea8966b19ad2eb0682e50ed47045a04da2538&vid=51b26483d28a8e3f302c2f2902892b09ae0a76aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency