Print…
9-Anthracenecarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0690-25G A0690-5G
TCIAA0690-25GEA 106 EUR
TCIAA0690-25G TCIAA0690-5G
9-Anthracenecarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
9-Anthracenecarboxylic acid
Fórmula: C₁₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 411 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 217°C
Densidade: 1,397 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001257
Número CAS: 723-62-6
EINECS: 211-964-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b11c443f9ac0e6de5874bcd139d30c146e371a&vid=11e7af058c6f4300885797b0af81e2c1b2f9a734&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %