Print…
3,3-Dimethyl-1-butyne ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1114-10ML B1114-100ML
TCIAB1114-10MLEA 58 EUR
TCIAB1114-10ML TCIAB1114-100ML
3,3-Dimethyl-1-butyne ≥96.0% (por GC)
3,3-Dimethyl-1-butyne
Fórmula: C₆H₁₀
Ponto de ebulição: 38°C
Densidade: 1,0003 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: –34°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008852
Número CAS: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5e080d845a397528de0c50ea09bbd4cee08bd49&vid=a2ef46939697368b7a9312457fa27eea958d2d7b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %