Print…
2-Pentyne ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0628-25ML P0628-5ML
TCIAP0628-25MLEA 141 EUR
TCIAP0628-25ML TCIAP0628-5ML
2-Pentyne ≥97.0% (por GC)
2-Pentyne
Fórmula: C₅H₈
Ponto de ebulição: 56°C
Ponto de Fusão: –109 °C
Densidade: 0,7122 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -20°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009380
Número CAS: 627-21-4
EINECS: 210-989-2
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8a04ee63cad57f1c6e0b53647f2f0049a8f9e34&vid=d12960b6b5e543a1fa04314b23ce18a34d40f199&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %