Print…
1-Dodecyne ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0997-25ML D0997-5ML
TCIAD0997-25MLEA 123 EUR
TCIAD0997-25ML TCIAD0997-5ML
1-Dodecyne ≥95.0% (por GC)
1-Dodecyne
Fórmula: C₁₂H₂₂
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Fusão: –19 °C
Densidade: 0,778 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79°C
Número MDL : MFCD00008960
Número CAS: 765-03-7
EINECS: 212-134-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a1584e9695464413443c41dbfc0c06d0518d396&vid=127122746fba7c7133fc5e050701c68bbcef3d1f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %