trans-3-Methyl-2-pentene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
M0312-1ML
M0312-5ML
TCIAM0312-1MLEA
38
EUR
TCIAM0312-1ML
TCIAM0312-5ML
trans-3-Methyl-2-pentene ≥99.0% (por GC)
trans-3-Methyl-2-pentene
Fórmula:
C₆H₁₂ Ponto de ebulição: 70°C Densidade: 0,693 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: -7°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009334 Número CAS: 616-12-6 EINECS: 210-465-3 UN: 2288 ADR: 3,II |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...