Print…
3,3-Dimethyl-1-butene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1163-25ML D1163-100ML
TCIAD1163-25MLEA 50 EUR
TCIAD1163-25ML TCIAD1163-100ML
3,3-Dimethyl-1-butene ≥96.0% (por GC)
3,3-Dimethyl-1-butene
Fórmula: C₆H₁₂
Peso Molecular: 84.16 g/mol
Ponto de ebulição: 41°C
Ponto de Fusão: -115
Ponto de Inflamação: –28°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008853
Número CAS: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
UN: 3295
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf105e0902a929445a92030dacdf16a5769dc056&vid=33f5b4f71ae006fedd224a8e0a4da43b36c67d71&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %