Print…
2-Methyl-2-pentene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0541-25ML M0541-5ML
TCIAM0541-25MLEA 435 EUR
TCIAM0541-25ML TCIAM0541-5ML
2-Methyl-2-pentene ≥95.0% (por GC)
2-Methyl-2-pentene
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 67°C
Ponto de Fusão: –135 °C
Densidade: 0,6904 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -23°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009382
Número CAS: 625-27-4
EINECS: 210-883-6
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2185563c7a6765ddd5e92682e42800c23cb2dea&vid=67432fa4947234a8ed7df69fa33df284b8fc0e17&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %