Print…
2-Metil-2-buteno ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
P0067-25ML P0067-500ML P0067-100ML
TCIAP0067-25MLEA 27 EUR
TCIAP0067-25ML TCIAP0067-500ML TCIAP0067-100ML
2-Metil-2-buteno ≥95.0% (por GC)
2-Metil-2-buteno
Fórmula: C₅H₁₀
Ponto de ebulição: 38°C
Ponto de Fusão: -134°C
Densidade: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -45°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009276
Número CAS: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
UN: 2460
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=186d47d3ab8b63d9610f4d0b29142b8bc8cf21c7&vid=3a6c9e6ed1cbda67a0588f70b6999e3c5669feb4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %