Print…
2-Metil-2-buteno ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
M0708-25ML M0708-500ML M0708-100ML
TCIAM0708-25MLEA 21 EUR
TCIAM0708-25ML TCIAM0708-500ML TCIAM0708-100ML
2-Metil-2-buteno ≥90.0% (por GC)
2-Metil-2-buteno
Fórmula: C₅H₁₀
Ponto de ebulição: 38°C
Ponto de Fusão: -134°C
Densidade: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -45°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009276
Número CAS: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
UN: 2460
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15f70fcdc73bdd846ca166c74801b57acabf1bde&vid=48a4d1e0167519114dd3207114e5524cfca7d751&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %