Print…
2,4,4-Trimetil-1-penteno ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0665-100ML T0665-25ML
TCIAT0665-100MLEA 134 EUR
TCIAT0665-100ML TCIAT0665-25ML
2,4,4-Trimetil-1-penteno ≥98.0% (por GC)
2,4,4-Trimetil-1-penteno
Fórmula: C₈H₁₆
Peso Molecular: 112.22 g/mol
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Fusão: –93°C
Densidade: 0.71509
Ponto de Inflamação: –7°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008855
Número CAS: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b9ac1a089741a984cd5ff67f2a9f156dd8b5838&vid=d298991b6b69bf579db749230695adda2a470836&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %