Print…
2,3,3-Trimethyl-1-butene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0671-1ML T0671-5ML
TCIAT0671-1MLEA 29 EUR
TCIAT0671-1ML TCIAT0671-5ML
2,3,3-Trimethyl-1-butene ≥98.0% (por GC)
2,3,3-Trimethyl-1-butene
Fórmula: C₇H₁₄
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Fusão: –109,9 °C
Densidade: 0,705 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -17°C
Número MDL : MFCD00008850
Número CAS: 594-56-9
EINECS: 209-845-1
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a4820d4b82767c4b7b61c6c99034cc9a383f1b7&vid=2d0ae83c690f6c0b369be283e30f090cc5758057&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %