Print…
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene, 3-Chloro-2-(chloromethyl)-1-propene
C1565-25G C1565-5G
TCIAC1565-25GEA 209 EUR
TCIAC1565-25G TCIAC1565-5G
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene ≥98.0% (por GC)
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene
Fórmula: C₄H₆Cl₂
Peso Molecular: 125 g/mol
Ponto de ebulição: 138°C
Ponto de Fusão: –14°C
Densidade: 1.175
Ponto de Inflamação: 36°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000952
Número CAS: 1871-57-4
EINECS: 217-489-3
UN: 2929
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4ab6c2421a84ac8d160e31e027f498c588c7695&vid=abf8f8752efcf2b66b99ced432de2ff06e567eec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %