Print…
trans-2-Methyl-2-butenal ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1003-25ML T1003-5ML
TCIAT1003-25MLEA 97 EUR
TCIAT1003-25ML TCIAT1003-5ML
trans-2-Methyl-2-butenal ≥95.0% (por GC)
trans-2-Methyl-2-butenal
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 116°C
Densidade: 0,8688 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18°C
Número MDL : MFCD00006977
Número CAS: 497-03-0
EINECS: 207-833-0
UN: 1989
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba99409d6c96c5761fb9ba051dc19ea2f6e16b49&vid=8eff4c299086ec975e0c1a6d9bb02e5dfbf75e11&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %