Print…
trans-3-Hexeno ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (E)-3-Hexene, 3-Hexene
H0399-5ML H0399-1ML
TCIAH0399-5MLEA 62 EUR
TCIAH0399-5ML TCIAH0399-1ML
trans-3-Hexeno ≥99.0% (por GC)
trans-3-Hexeno
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 67°C
Ponto de Fusão: –115,4 °C
Densidade: 0,6772 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –21°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009386
Número CAS: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aaff639d820196490c2b134961994004abf38eb0&vid=aaff639d820196490c2b134961994004abf38eb0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %