Print…
cis-2-Hepteno ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0411-1ML H0411-10ML
TCIAH0411-1MLEA 40 EUR
TCIAH0411-1ML TCIAH0411-10ML
cis-2-Hepteno ≥95.0% (por GC)
cis-2-Hepteno
Fórmula: C₇H₁₄
Ponto de ebulição: 99°C
Ponto de Fusão: –110 °C
Densidade: 0,708 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –6°C
Número MDL : MFCD00063976
Número CAS: 6443-92-1
EINECS: 229-242-7
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db6d95c8cc0a271dfd75c658de93ba04f0893098&vid=22a92bd9ae2e53229e02d516015a74acbddbfe1b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %