Print…
1-Pentene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: alpha-n-Amylene, Propylethylene
P0316-25ML P0316-500ML P0316-100ML
TCIAP0316-25MLEA 35 EUR
TCIAP0316-25ML TCIAP0316-500ML TCIAP0316-100ML
1-Pentene ≥98.0% (por GC)
1-Pentene
Fórmula: C₅H₁₀
Ponto de ebulição: 30°C
Ponto de Fusão: –165 °C
Densidade: 0,641 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -20 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003567
Número CAS: 109-67-1
EINECS: 203-694-5
UN: 1108
ADR: 3,I
Merck Index: 14,07122
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2f594b8ea703e3e1e899b9f4523a4bcff16ae4d&vid=18bc0ccfa7de572862e0d92a7f477b6fc8dd0339&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %