Print…
1-Octene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
O0041-25ML O0041-500ML
TCIAO0041-25MLEA 17 EUR
TCIAO0041-25ML TCIAO0041-500ML
1-Octene ≥97.0% (por GC)
1-Octene
Fórmula: C₈H₁₆
Ponto de ebulição: 121 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –102 °C
Densidade: 0,7152 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 10°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009548
Número CAS: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d4d9d0da0fd320478a385772866e6267cc44f6d&vid=c1856fac6231093fe52d2f067bfb324ba8fd5559&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %