Print…
1-Octadecene ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
O0008-25ML O0008-500ML
TCIAO0008-25MLEA 16 EUR
TCIAO0008-25ML TCIAO0008-500ML
1-Octadecene ≥90.0% (por GC)
1-Octadecene
Fórmula: C₁₈H₃₆
Ponto de ebulição: 179°C
Ponto de Fusão: 17,5 °C
Densidade: 0,789 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 149°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009003
Número CAS: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a3a87e0ba6a21ea57192a0850b3ece30977fffc&vid=72dafb8b127f1ca3601d639b1a7574b0ccf91db5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %