Print…
1-Hexadecene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0610-25ML H0610-500ML H0610-100ML
TCIAH0610-25MLEA 30 EUR
TCIAH0610-25ML TCIAH0610-500ML TCIAH0610-100ML
1-Hexadecene ≥99.0% (por GC)
1-Hexadecene
Fórmula: C₁₆H₃₂
Ponto de ebulição: 285°C
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008991
Número CAS: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7f8b6accb93598f6655aec4915c27e6118ed3a3&vid=237a66033ffecd814c4ea105ced19b08ba49e461&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %