Print…
1-Hexadecene ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0323-25ML H0323-500ML
TCIAH0323-25MLEA 17 EUR
TCIAH0323-25ML TCIAH0323-500ML
1-Hexadecene ≥90.0% (por GC)
1-Hexadecene
Fórmula: C₁₆H₃₂
Ponto de ebulição: 285°C
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008991
Número CAS: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0c8a1edf454f4a0585b064a55461298874700b5&vid=73428fc66c263fb82bb205902723f441484b97ca&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %