Print…
Allyl acetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Acetic acid allyl ester
A0020-25ML A0020-500ML
TCIAA0020-25MLEA 21 EUR
TCIAA0020-25ML TCIAA0020-500ML
Allyl acetate ≥97.0% (por GC)
Allyl acetate
Fórmula: C₅H₈O₂
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de ebulição: 104°C
Ponto de Fusão: -96
Ponto de Inflamação: 15°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008721
Número CAS: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
UN: 2333
ADR: 3 II
Merck Index: 14,00285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59fa4b542668a791605d720f3258fffb9274ea5e&vid=676136eb8c35625a4ecd98f4bbde0372fe2a3c9c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %