Print…
trans-2-Pentenal ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trans-2-pentenal, trans-2-Pentenal, (E)-2-Pentenal
P1790-25G P1790-5G
TCIAP1790-25GEA 79 EUR
TCIAP1790-25G TCIAP1790-5G
trans-2-Pentenal ≥95.0% (por GC)
trans-2-Pentenal
Fórmula: C₅H₈O
Peso Molecular: 84.12 g/mol
Ponto de ebulição: 81°C
Ponto de Inflamação: 22°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009615
Número CAS: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
UN: 1989
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62c4bc5cc8be66fe47da15ab441e82b923aa9d63&vid=369e9d129fb1830b63218f508aef89e72d6b3310&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %