Print…
trans-2-Octenal ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (E)-2-Octenal
O0176-10ML O0176-25ML
TCIAO0176-10MLEA 48 EUR
TCIAO0176-10ML TCIAO0176-25ML
trans-2-Octenal ≥96.0% (por GC)
trans-2-Octenal
Fórmula: C₈H₁₄O
Peso Molecular: 126.2 g/mol
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Inflamação: 65°C
Número MDL : MFCD00007011
Número CAS: 2548-87-0
EINECS: 219-833-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af5bc6e4bfe98fca258cf52324444a4bbcb736b4&vid=ec80fd89d0a06ae3f29c22e39252df6640cee67c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %