Print…
trans-2-Nonenal ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0483-25ML N0483-5ML
TCIAN0483-25MLEA 94 EUR
TCIAN0483-25ML TCIAN0483-5ML
trans-2-Nonenal ≥95.0% (por GC)
trans-2-Nonenal
Fórmula: C₉H₁₆O
Ponto de ebulição: 108°C
Densidade: 0,8505 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 84°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007012
Número CAS: 18829-56-6
EINECS: 242-609-6
Merck Index: 14,06676
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbcc561830ca71b87124c613dc0cc537e5149c0c&vid=42942869a615b7d36218851684111f81fcdaf641&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %