Print…
trans-2-Heptenal ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (E)-Hept-2-enal, (E)-2-Heptenal
H0579-25ML H0579-5ML
TCIAH0579-25MLEA 119 EUR
TCIAH0579-25ML TCIAH0579-5ML
trans-2-Heptenal ≥95.0% (por GC)
trans-2-Heptenal
Fórmula: C₇H₁₂O
Peso Molecular: 112.17 g/mol
Ponto de ebulição: 91°C
Densidade: 0.8575
Ponto de Inflamação: 54°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007010
Número CAS: 18829-55-5
EINECS: 242-608-0
UN: 1988
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=134f0d7f3709e1cf1dc6c342ea793d630d5c0a78&vid=4863443a9f7e0592ecc66baa58a900c772499698&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %