Print…
trans-2-Decenal ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1642-25ML D1642-5ML
TCIAD1642-25MLEA 101 EUR
TCIAD1642-25ML TCIAD1642-5ML
trans-2-Decenal ≥93.0% (por GC)
trans-2-Decenal
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Inflamação: 108°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014679
Número CAS: 3913-81-3
EINECS: 223-474-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71a1672a5a1eef8c029b09d4c81fd7da3026740a&vid=c2756997c0c519b6391c06190132f727b0656cd8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %