Print…
4-Bromo-1-butene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0920-10G B0920-25G B0920-250G
TCIAB0920-10GEA 46 EUR
TCIAB0920-10G TCIAB0920-25G TCIAB0920-250G
4-Bromo-1-butene ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-1-butene
Fórmula: C₄H₇Br
Ponto de ebulição: 98 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 9 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000258
Número CAS: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ae31e7d1df08bb6fb2b1a31b35af04a0112ac51&vid=a21086da25a466913dca81e50703ad7fd2a6b7e2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %