Print…
Methyl phenylacetate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P0125-25ML P0125-500ML
TCIAP0125-25MLEA 17 EUR
TCIAP0125-25ML TCIAP0125-500ML
Methyl phenylacetate ≥99.0% (por GC)
Methyl phenylacetate
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 215°C
Ponto de Fusão: 49…50 °C
Densidade: 1,067 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 89°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008453
Número CAS: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Merck Index: 14,07268
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b5b4125c7192140962c1d39d4ad8af1b0b57916&vid=7393db71febb6d9cb611de384d2e6105f2e4c533&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %