Print…
Acetato de benzilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0022-25G A0022-500G
TCIAA0022-25GEA 16 EUR
TCIAA0022-25G TCIAA0022-500G
Acetato de benzilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de benzilo
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150.18 g/mol
Ponto de ebulição: 214°C
Ponto de Fusão: -51
Ponto de Inflamação: 102°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008712
Número CAS: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 14,01123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27ea0ed6d6c01a29d47929aa1924777fb6441870&vid=2204a088bca1773d2d956393c1840ab1da347741&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %