Print…
3-Metil pentano ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0383-25ML M0383-500ML
TCIAM0383-25MLEA 25 EUR
TCIAM0383-25ML TCIAM0383-500ML
3-Metil pentano ≥99.0% (por GC)
3-Metil pentano
Fórmula: C₆H₁₄
Peso Molecular: 86.18 g/mol
Ponto de ebulição: 63°C
Ponto de Fusão: –118°C
Ponto de Inflamação: –7°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009342
Número CAS: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN: 1208
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d84d4094c1939398d1c0249497caec8f8acc89d&vid=1f7444b8f9e76a39206e100610eb44ac31c7491a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %