Print…
3-Metil heptano ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0334-5ML M0334-1ML
TCIAM0334-5MLEA 150 EUR
TCIAM0334-5ML TCIAM0334-1ML
3-Metil heptano ≥97.0% (por GC)
3-Metil heptano
Fórmula: C₈H₁₈
Ponto de ebulição: 119°C
Ponto de Fusão: -121°C
Densidade: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 7°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00027244
Número CAS: 589-81-1
EINECS: 209-660-6
UN: 1262
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cc229f13a622f413f9614f98f91c7710cf3bca&vid=03cc229f13a622f413f9614f98f91c7710cf3bca&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %